Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningstips til standard soniske disembratorprober, modellerne Q500 og Q700
Artikelnummer. p-4881498 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12971171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4210
Udskift let eroderede spidser
  • Ved normal brug eroderer spidserne og bliver mindre effektive
  • Fjern og udskift nemt slidte spidser
  • Fås i diametre på 0,5, 1 og 0,75 tommer
  • Til brug med Q500 og Q700 sonikatorer
Ordreinfo
For udskiftningsprober, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsspids
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 1 L
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (engelsk) Tip 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Diameter (metrisk) spids 25 mm
Til brug med (udstyr) 1 tommer sonde til modellerne Q500 og Q700 soniske disembratorer (FB4210)
Emballagemængde 1 stk.