Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningstips til standard soniske disembratorprober, modellerne Q500 og Q700
Artikelnummer. 12971171 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12971171 2,54 cm Hver
12951171 1,27 cm Hver
12961171 1,9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12971171
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4210
Udskift let eroderede spidser
  • Ved normal brug eroderer spidserne og bliver mindre effektive
  • Fjern og udskift nemt slidte spidser
  • Fås i diametre på 0,5, 1 og 0,75 tommer
  • Til brug med Q500 og Q700 sonikatorer
Ordreinfo
For udskiftningsprober, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsspids
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 1 L
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (engelsk) Tip 1 tomme
Diameter (metrisk) 2,54 cm
Diameter (metrisk) spids 25 mm
Til brug med (udstyr) 1 tommer sonde til modellerne Q500 og Q700 soniske disembratorer (FB4210)
Emballagemængde 1 stk.