Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningstips til standard soniske disembratorprober, modellerne Q500 og Q700
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Kræver
Kat. Ingen. FB4220
- Ved normal brug eroderer spidserne og bliver mindre effektive
- Fjern og udskift nemt slidte spidser
- Fås i diametre på 0,5, 1 og 0,75 tommer
- Til brug med Q500 og Q700 sonikatorer
Ordreinfo
For udskiftningsprober, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskiftningsspids |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 20 til 250 ml |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1,27 cm |
| Diameter (metrisk) spids | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 tommer sonde til modellerne Q500 og Q700 soniske disembratorer (FB4220) |
| Emballagemængde | 1 stk. |