Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af stophanesamling til Nalgene™ Skilletragte
Til brug med (udstyr):
Nalgene skilletragte
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vedligehold skilletragte med denne udskiftningsstophanesamling til Thermo Scientific™ Nalgene™ Separatortragte, som sikrer en tæt pasform uden smøring. Denne tetrafluorethylen-samling har fremragende kemisk resistens og kan desinficeres kemisk.
- Til brug med Nalgene™ Skilletragte lavet med Teflon™ fluorpolymer
- Kan steriliseres kemisk
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Oversigt | Udskiftning af stophanesamling; Stophane Assy TFE 4301-2000 2 L |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene skilletragte |
| Mængde | 1/Pk.; 1/Cs. |
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.