Få mere at vide
Scienceware Mercury Collector Jar med integreret svamp og perforeret plade
Artikelnummer. 13064897 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Type:
Mercury Spild Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
13064897 Mercury Spild Kit Hver
1 options
Artikelnummer. 13064897 Leverandør Scienceware Leverandørnr. 0670600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 DKK
    320.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.90 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Mercury Collector Jar med integreret svamp og perforeret plade gør oprydning af små kviksølvspild hurtig og enkel.
  • Skumpude på lågets liner absorberer spildt kviksølv.
  • Skru blot låget på for at opsamle kviksølv under den perforerede plade.
Tekniske data
Type Mercury Spild Kit
Til brug med (applikation) Mercury Collection
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.08 cm