Få mere at vide
Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement
Artikelnummer. 11768432
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11768432 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11768432 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 1008647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00 DKK
    2800.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1074.73 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med EMEA3/6/1000
Spænding 230 V
Watt 300w
Produkttype Udskiftning af reservevarmeelement
Frekvens 50 Hz