Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Udskiftning SilTite™ Mini Union Ferrules
Artikelnummer. p-7114366
Til brug med (udstyr):
For 1/32 tommer. Kolonner
Til 0,1 til 0,25 mm søjler
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12937111
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 073470
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer en nem, lækagefri installation til kapillarsøjler uden brug af værktøj.
  • Specielt designet til at forbinde kapillærsøjler
  • Forbinder beskyttelsessøjler til kapillarsøjler
  • Inert og præcis glasforet hul
  • Lav dødvolumen
Tekniske data
Type SilTite Mini Union Ferrules til 0,1 til 0,25 mm ID kolonner
Diameter (metrisk) indvendig slange 0,1 til 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Til 0,1 til 0,25 mm søjler
Mængde 10 stk./pakke