Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Udskiftning SilTite™ Mini Union Ferrules
Til brug med (udstyr):
For 1/32 tommer. Kolonner
Til 0,1 til 0,25 mm søjler
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Specielt designet til at forbinde kapillærsøjler
- Forbinder beskyttelsessøjler til kapillarsøjler
- Inert og præcis glasforet hul
- Lav dødvolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | SilTite Mini Union Ferrules til 1/32 in. ID kolonner |
| Til brug med (udstyr) | For 1/32 tommer. Kolonner |
| Mængde | 10 stk./pakke |