Få mere at vide
Hellma Udskiftning af silikoneseptum
Artikelnummer. 15637115
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15637115 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15637115 Leverandør Hellma Leverandørnr. 011651VE1072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    355.69 DKK / Pakke med 10
    Spare 6.31 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Fastsiddende og holdbar silikoneforsegling, velegnet til en række cylindriske, optiske cellemodeller.
  • Udskiftning af silikoneforsegling (septum)
  • PTFE-belagt på den ene side
  • Velegnet til en række cylindriske, optiske celletyper
Tekniske data
Materiale Silikone, PTFE
nr. pr. pakke 10/Pk
Mængde 10 stk./pakke
Til brug med (udstyr) Cellemodeller: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F