Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningstætninger, pumpesamlinger og ventilblokhætter til BRAND seripettor og seripettor pro flaskedispensere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 ml Seripettor™ grundlæggende pipette
Seripettor™ 10 ml
Seripettor™ 25 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Grundmontage forsynet med fjederstål løftefjeder, pakke med 1 stk
- Pro-samling forsynet med Hastaloy (rustfri) løftefjeder, med PEI til UV-beskyttelse, pakke med 1
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pump Assembly |
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (applikation) | Dispensing liquid |
| Til brug med (udstyr) | 2 ml Seripettor™ grundlæggende pipette |
| Inkluderer | Løftefjeder i fjederstål |