Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningstætninger, pumpesamlinger og ventilblokhætter til BRAND seripettor og seripettor pro flaskedispensere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 ml Seripettor™ grundlæggende pipette
Seripettor™ 10 ml
Seripettor™ 25 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 6788 - EPDM tætninger til seripettor dispensere, pakke med 5 stk
- 704536 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 250 mm, hver
- 704538 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 500 mm, hver
- 704542 - pumpesamling til 1-10mL seripettor
- 704544 - pumpesamling til 2,5-25mL seriipettor
- 704549 - Pumpesamling til 2,5-25mL seripettor pro
- 704552 - seripettor ventilblokhætte til autoklavering. Passer til 1-10 ml seripettor
- 704554 seripettor ventilblokhætte til autoklavering. Passer til 2,5-10 ml seripettor
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pumpesamling |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar, blå, rød |
| Til brug med (applikation) | Pumpesamling |
| Til brug med (udstyr) | Seripettor™ 25 ml |
| Inkluderer | Kun pumpesamling |
| Sterilitet | Non-sterile |