Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningstætninger, pumpesamlinger og ventilblokhætter til BRAND seripettor og seripettor pro flaskedispensere
Artikelnummer. 11376390 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 ml Seripettor™ grundlæggende pipette
Seripettor™ 10 ml
Seripettor™ 25 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11376390
Brand: BRAND™ 704542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til BRAND seripettor og seripettor pro flaskedispensere
  • 6788 - EPDM tætninger til seripettor dispensere, pakke med 5 stk
  • 704536 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 250 mm, hver
  • 704538 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 500 mm, hver
  • 704542 - pumpesamling til 1-10mL seripettor
  • 704544 - pumpesamling til 2,5-25mL seriipettor
  • 704549 - Pumpesamling til 2,5-25mL seripettor pro
  • 704552 - seripettor ventilblokhætte til autoklavering. Passer til 1-10 ml seripettor
  • 704554 seripettor ventilblokhætte til autoklavering. Passer til 2,5-10 ml seripettor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pumpesamling
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar, blå, rød
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Seripettor™ 10 ml
Inkluderer Kun pumpesamling