Få mere at vide
Fisherbrand™ Replacement Scoop
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
30ml
40ml
Beskrivelse
- A replacement scoop for your Traceable SpatulaBalance
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (udstyr) | Spatula Balance |
| Størrelse | Large |