Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af sikkerhedsskabsarmlæn
Artikelnummer. 11891661 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
KAS 30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11891661 KAS 30 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11891661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50073663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1134.07 DKK / Pakke med 2
    Spare 80.93 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udskiftning af sikkerhedsskabsarmlæn
  • Udskiftning af sikkerhedsskabsarmlæn
  • Til KAS 30
  • Sæt med 2 armlæn 316 SS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 12469, DIN 12980, NSF/ANSI 49
Produkttype Armlæn
Inkluderer Sæt med 2
Til brug med (udstyr) KAS 30