Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsonder til Traceable™ Ledningsevne og TDS målere
Artikelnummer. 11754216 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
For 09-326-2 Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11754216 For 09-326-2 Meter Hver
1 options
Artikelnummer. 11754216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1462.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 302.07 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med sporbar ledningsevne og TDS-målere.
Til brug med sporbar ledningsevne og TDS-målere.
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Til brug med (udstyr) Sporbar ledningsevne/TDS-måler 09-326-2
Type Konduktivitetssonde
Materiale Glas
Måleområder 0,05 til 200.000μ omhos
Model- For 09-326-2 Meter