Få mere at vide
Jenway™ Replacement Probe for Knife Kit.
Længde (metrisk) stilk:
95 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperature Range: 0 to 80°C
- pH Range: 0 to 14
- Stainless steel tip provides protection to electrode when inserted into frozen or semi-frozeen foodstuffs
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH Knife Probe |
| pH-område | 0 to 14 |
| Til brug med (applikation) | Measurements for frozen and semi-frozen foodstuffs |
| Temperaturområde (metrisk). | 0°C to 80°C |
| Længde (metrisk) stilk | 95 mm |
| Diameter (metrisk) krop | 12.7 to 20 mm |