Få mere at vide
Grant Instruments™ Polycarbonat transparent låg, gavl
Artikelnummer. p-8014646
Til brug med (udstyr):
26L tanke
2L Tanks
5L tanke. Passer til Grant JBA5-badet og vil være et gyldigt erstatningslåg til JBN5.
Model SAP12, JBN12, JBA12 og SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vandbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11496417
Brand: Grant Instruments™ AQL12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Leder kondens væk fra nedsænkede beholdere, undgår forurening, reducerer fordampning og sparer energi.
  • Polycarbonat konstruktion
  • Klart låg med gavl tillader kondensopbygning at dryppe væk fra nedsænkede beholdere.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørte vandbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gavl
Til brug med (udstyr) Model SAP12, JBN12, JBA12 og SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vandbad
Til brug med (applikation) Bruges til at undgå forurening, reducere fordampning og spare energi
Materiale Polycarbonat