Få mere at vide
Grant Instruments™ Polycarbonat transparent låg, gavl
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
2 l tanke
26L tanke
5L tanke. Passer til Grant JBA5-badet og vil være et gyldigt erstatningslåg til JBN5.
Model SAP12, JBN12, JBA12 og SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vandbad
Unit Size:
Hver
Description
Leder kondens væk fra nedsænkede beholdere, undgår forurening, reducerer fordampning og sparer energi.
- Polycarbonat konstruktion
- Klart låg med gavl tillader kondensopbygning at dryppe væk fra nedsænkede beholdere.
- Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørte vandbade
Specifications
Specifications
| Oversigt | Gavl |
| Til brug med (udstyr) | 5L tanke. Passer til Grant JBA5-badet og vil være et gyldigt erstatningslåg til JBN5. |
| Materiale | Polycarbonat |