Få mere at vide
Grant Instruments™ Polycarbonat transparent låg, gavl
Artikelnummer. 11406427
Til brug med (udstyr):
2 l tanke
26L tanke
5L tanke. Passer til Grant JBA5-badet og vil være et gyldigt erstatningslåg til JBN5.
Model SAP12, JBN12, JBA12 og SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vandbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11406427
Brand: Grant Instruments™ AQL26
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leder kondens væk fra nedsænkede beholdere, undgår forurening, reducerer fordampning og sparer energi.
  • Polycarbonat konstruktion
  • Klart låg med gavl tillader kondensopbygning at dryppe væk fra nedsænkede beholdere.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørte vandbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gavl
Til brug med (udstyr) 26L tanke
Materiale Polycarbonat