Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Udskiftningsstempler til CTC MEPS Sprøjter
Artikelnummer. 15218553
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15218553
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0318301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftningsstempel til brug med CTC og Thermo MEPS sprøjter.
  • Aftagelig nål
  • Med GT stempel
Tekniske data
Oversigt Udskiftningsstempel
Længde (metrisk) 60 mm
Volumen (metrisk) 250μ L
Til brug med (udstyr) CTC og Thermo MEPS Sprøjter