Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Gummibetræk
Artikelnummer. 15507335 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex-Genie 1 og Vortex-Genie 2 familie af mixere, Vortex-Genie Puls
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15507335 Vortex-Genie 1 og Vortex-Genie 2 familie af mixere, Vortex-Genie Puls Hver
1 options
Artikelnummer. 15507335 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041442
På lager
Passer på 76,2 mm erstatningsplatform. Scientific Industries SI™ Gummibetræk bruges sammen med Vortex-Geinie 1 og Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Puls.
  • Til brug med Vortex-Genie familie af produkter
  • Platformfastgørelse påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 1 og Vortex-Genie 2 familie af mixere, Vortex-Genie Puls
Kræver Udskiftningsplatform 15547315