Få mere at vide
BTX™ Udskiftningsstifter til pladebehandler
Artikelnummer. 15447320
Skift visning
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447320 25 pakker Pakke med 25
15457320 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447320 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450468
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsstifter designet til at arbejde med BTX™ Pladehåndtere.
  • Udskiftningsstifter til BTX™ Pladehåndtere
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transfektion med høj kapacitet
Til brug med (udstyr) HT 100, HT 200
Materiale Forgyldt
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporation reservestift
Oversigt Udskiftningsstifter til pladebehandler, stk. af 25
Elektrode form Stift
Inkluderer 25 x erstatningsstifter
Mængde 25 pakker
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Banankabler
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge
High-throughput kompatibilitet Ja