Få mere at vide
Hanna Instruments™ Udskiftning af pH-elektroder
Artikelnummer. 10619562
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10619562 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 10619562 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI73127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.37 DKK
    611.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 300.28 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Reserveelektroden er designet som en patron, der er let at montere, og som låser på plads, og den har to o-ringe for at opretholde en vandtæt forsegling.
  • Kompatibel med HI98129 og HI98130 Combo multiparameter testere, HI98127 og HI98128 pHep™ testere og HI98121 ORP tester
  • Har en rund konnektor i rustfrit stål og forlængelig stofforbindelse
  • Designet som en let-fit patron, der låser på plads, med to o-ringe for at opretholde en vandtæt forsegling
Tekniske data
Konnektortyper Stift
Diameter (metrisk) 12 mm
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C