Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af PFA skruelåg
Artikelnummer. 10047362 Shop alle Brand produkter
Lukkestørrelse:
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10047362
Brand: BRAND™ 129250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftnings-PFA-skruelåg velegnet til brug med en række målekolber.
  • Konstrueret af PFA
  • Til brug med målekolber
  • Udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PFA
Til brug med (udstyr) Målekolbe
Højde (metrisk) 2 cm
Længde (metrisk) 2.4 cm
Produkttype Skruelåg
Bredde (metrisk) 2 cm
Lukkestørrelse GL 18