Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af PFA skruelåg
Shop alle Brand produkter
Lukkestørrelse:
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af PFA
- Til brug med målekolber
- Udskiftning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PFA |
| Til brug med (udstyr) | Målekolbe |
| Højde (metrisk) | 2 cm |
| Længde (metrisk) | 2.4 cm |
| Produkttype | Skruelåg |
| Bredde (metrisk) | 2 cm |
| Lukkestørrelse | GL 18 |