Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsbåndsrørrotor
Shop alle Corning produkter
Volumen:
8 x 0,2 eller 16 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forlænger levetiden på din centrifuge
- Fremstillet af højkvalitets, holdbare materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 x 0,2 eller 16 x 0,2 ml |
| Maks. Rør diameter | 140 mm |
| Inkluderer | Gennemsigtigt låg |