Få mere at vide
Merck Replacement Parts for Stirred Cells
Artikelnummer. 11700403 Shop alle Merck produkter
Til brug med (udstyr):
Amicon 8003-serien omrøringscelle
Amicon 8200-serien omrørt celle
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 11700403
Brand: Merck 8003SCPKIT
Suitable for use with Amicon™ stirred cell apparatus
  • Small Replacement Parts for 8000 Series Stirred Cells include 2 O-rings (Mfr. Nos. 2122S, 2118S, 2015S), tubing (Mfr. No. 4500202), tubing fitting assembly (Mfr. No. 15025AM, and membrane holder (Mfr. No. 2214801)
  • Large Replacement Parts for Stirred Cells include one each: cap assembly, stirrer assembly and base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Amicon 8003-serien omrøringscelle
Inkluderer Cap assembly (1524901), stirrer assembly (15247) and base (210000)
Type Replacement Part