Få mere at vide
Cytiva Reservedele til SE 280 Mini-Format vertikale elektroforeseenheder
Shop alle Cytiva produkter
Type:
Aluminaplade med kærv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 280 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Aluminaplade med kærv |
| Materiale | Alumina |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 12 cm |