Få mere at vide
Fisherbrand™ Reservedele til MultiSUB Mini Horizontal Gel System
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Låg
Tank med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed.
MultiSUB Mini er den foretrukne mulighed for hurtig prøvekontrol af små til mellemstore volumener, især efter restriktionsfordøjelse under kloning. Det er et økonomisk valg til adskillelse af op til 64 prøver.
- Elektroforesetank (inklusive elektroder): En hævet platform holder UV-prøvebakkerne med sidebrønde til at holde bufferopløsning; tilsluttes en ekstern strømkilde
- Asymmetrisk sikkerhedslåg: Noterer elektrodernes korrekte polaritet og orientering, med guider, der gør det muligt for elektrodetommelfingerplaceringerne nemt at klikke i den korrekte position
- Tank og låg er designet til brug med både 7 x 7 cm eller 7 x 10 cm gelbakker
Ordreinfo
Farve
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Mini horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | Låg |
| Gel Dimensioner | 7 x 7 cm eller 7 x 10 cm |
| Materiale | Formstøbt plast |
| Antal Wells | Til op til 64 separationer |
| Mængde | 1 hver |