Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Midi Horizontal Gel System
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Låg
Tank med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed.
MultiSUB Midi har et bredere format end Mini og er den foretrukne mulighed for hurtig prøvekontrol af mellemvolumener, især under PCR og kloning. Det er et økonomisk valg til hurtig adskillelse af op til 100 prøver.
- Elektroforesetank (inklusive elektroder): En hævet platform holder UV-prøvebakkerne med sidebrønde til at holde bufferopløsning; tilsluttes en ekstern strømkilde
- Asymmetrisk sikkerhedslåg: Noterer elektrodernes korrekte polaritet og orientering, med guider, der gør det muligt for elektrodetommelfingerplaceringerne nemt at klikke i den korrekte position
- Tank og låg er designet til brug med både 10 x 7 cm eller 10 x 10 cm gelbakker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Midi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | Tank med elektroder |
| Gel Dimensioner | 10 x 7 cm eller 10 x 10 cm |
| Materiale | Formstøbt plast |
| Antal Wells | Til op til 100 separationer |
| Mængde | 1 hver |