Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Maxi Horizontal Gel System
Artikelnummer. p-8627009 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Låg
Tank med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11823303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra sikkerhedslåg og elektroforesebeholder til brug med 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm gelbakker. Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Maxi Horizontal Gel System er konstrueret af højkvalitets, sprøjtestøbt plastik til brug i udvidede elektroforeseadskillelser.
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed.
Det store format af MultiSUB Maxi muliggør hurtig adskillelse af op til 550 prøver. MS Maxi er alsidig nok til rutinepræparative og high-throughput-teknikker, herunder RFLP-analyse, southern og northern blotting-applikationer og DNA-bibliotek og PCR-fragmentanalyse. Det er primært designet til at adskille et stort antal prøver fra PCR eller kloning.
  • Elektroforesetank (inklusive elektroder): En hævet platform holder UV-prøvebakkerne med sidebrønde til at holde bufferopløsning; tilsluttes en ekstern strømkilde
  • Asymmetrisk sikkerhedslåg: Noterer elektrodernes korrekte polaritet og orientering, med guider, der gør det muligt for elektrodetommelfingerplaceringerne nemt at klikke i den korrekte position
  • Tank og låg er designet til brug med 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm gelbakker
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese
Til brug med (udstyr) MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed
Type Låg
Gel Dimensioner 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm
Materiale Formstøbt plast
Antal Wells Til op til 550 separationer
Mængde 1 hver