Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Maxi Horizontal Gel System
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed.
Det store format af MultiSUB Maxi muliggør hurtig adskillelse af op til 550 prøver. MS Maxi er alsidig nok til rutinepræparative og high-throughput-teknikker, herunder RFLP-analyse, southern og northern blotting-applikationer og DNA-bibliotek og PCR-fragmentanalyse. Det er primært designet til at adskille et stort antal prøver fra PCR eller kloning.
- Elektroforesetank (inklusive elektroder): En hævet platform holder UV-prøvebakkerne med sidebrønde til at holde bufferopløsning; tilsluttes en ekstern strømkilde
- Asymmetrisk sikkerhedslåg: Noterer elektrodernes korrekte polaritet og orientering, med guider, der gør det muligt for elektrodetommelfingerplaceringerne nemt at klikke i den korrekte position
- Tank og låg er designet til brug med 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm gelbakker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | Tank med elektroder |
| Gel Dimensioner | 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm |
| Materiale | Formstøbt plast |
| Antal Wells | Til op til 550 separationer |
| Mængde | 1 hver |