Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Choice Horizontal Gel System
Artikelnummer. 11873413 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Låg
Tank med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11873413
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra sikkerhedslåg og elektroforesebeholder til brug med 15 x 7 cm, 15 x 10 cm eller 15 x 15 cm gelbakker. Fisherbrand™ Udskiftningsdele til MultiSUB Choice Horizontal Gel System er konstrueret af højkvalitets, sprøjtestøbt plastik til brug i nukleinsyregelelektroforeseapplikationer.
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed.
Det bredere format af MultiSUB Choice muliggør hurtig adskillelse af op til 210 prøver. Et omfattende udvalg af kamme giver fuld fleksibilitet til forberedelses- og screeningsteknikker. MS Choice er velegnet til kloning og mini-prep-analyse, og den er ideel til restriktionsfragmentanalyse, prøveforberedelse eller kontrol af et stort antal prøver.
  • Elektroforesetank (inklusive elektroder): En hævet platform holder UV-prøvebakkerne med sidebrønde til at holde bufferopløsning; tilsluttes en ekstern strømkilde
  • Asymmetrisk sikkerhedslåg: Noterer elektrodernes korrekte polaritet og orientering, med guider, der gør det muligt for elektrodetommelfingerplaceringerne nemt at klikke i den korrekte position
  • Tank og låg er designet til brug med 15 x 7 cm, 15 x 10 cm eller 15 x 15 cm gelbakker
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese
Til brug med (udstyr) MultiSUB Choice vandret gelelektroforeseenhed
Type Tank med elektroder
Gel Dimensioner 15 x 7 cm, 15 x 10 cm eller 15 x 15 cm
Materiale Formstøbt plast
Antal Wells Til op til 210 separationer
Mængde 1 hver