Få mere at vide
Fisherbrand™ Reservedelssæt til Heat Sealer
Artikelnummer. 15350407 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15350407 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15350407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 DKK
    157.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.84 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift udbrændte varmeelementer og sløve klinger. Reservedelssæt til Heat Sealer inkluderer også 2 PTFE-klude.
  • Til brug med Fisherbrand™ Heat Sealer med Cutter.
  • Sættet indeholder:
    • 2 klinger
    • 2 varmelegemer
    • 2 PTFE klude
Tekniske data
Produkttype Varmeforsegler
Til brug med (udstyr) Heat Sealer og Cutter model HS28270
Inkluderer 2 udskiftningsblade, 2 varmeelementer og 2 PTFE-klude
Mængde 1 stk.