Få mere at vide
Hamilton™ Erstatningsnåle til Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Artikelnummer. 11756287
Nålespids stil:
Aftagelig firkantet/stump
Produkttype:
Lille hub-udskiftningsnål
Stor hub-udskiftningsnål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11756287
Brand: Hamilton™ 864701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Små og store hub aftagelige erstatningsnåle
  • Standard nålængde er 2 tommer. / 51 mm
  • Fås i praktiske seks pakker
  • Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 25s G
Længde (engelsk) Nål 1,97 tommer.
Produkttype Lille hub-udskiftningsnål
Nålespids stil Aftagelig firkantet/stump
Til brug med (udstyr) Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter