Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Artikelnummer. 11969427
Nålemåler:
18 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11969427
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 039847
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvalg af kvalitetsnåle, der passer til en SGE sprøjte i en række længder og spidstyper.
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 18 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.80 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 1.27 mm
Produkttype Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) nål 7 cm
Nålespids stil Fasning