Få mere at vide
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes
Artikelnummer. 10079142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
25 til 500 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10079142
Brand: Thermo Scientific™ 365RNL25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes are available for syringes with removable needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 365RNL25
Nålemåler 22 G
Længde (engelsk) Nål 2 in.
Produkttype Syringe Needle
Volumen (metrisk) 25 til 500 μl
Længde (metrisk) nål 50.8 mm
Til brug med (udstyr) LC Autosampler Syringe
Tilslutningstype Removable