Få mere at vide
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til GC-sprøjter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 36550045 |
| Nålemåler | 31 G |
| Produkttype | Replacement Syringe Needle |
| Volumen (metrisk) | 5 μL |
| Længde (metrisk) nål | 75 mm |
| Nålespids stil | Cone |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific 36500510 Syringe |
| Tilslutningstype | Removable |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.