Få mere at vide
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til GC-sprøjter
Artikelnummer. 10219214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprøjter
Thermo 365K3041 sprøjte
Thermo Scientific 36500490 Sprøjte
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprøjter
Thermo Scientific 36500510 Sprøjte
Thermo Scientific 36500520 Sprøjte
Thermo Scientific 36550040 Sprøjte
Thermo Scientific 365D1171 sprøjte
Thermo Scientific 365D1841 Sprøjte
Thermo Scientific 365D3731 Sprøjte
Længde (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) nål unitSize
10219214 Thermo Scientific 36550040 Sprøjte 50 mm Pakke med 2
10260095 Thermo Scientific 36500510 Sprøjte 75 mm Pakke med 2
10270095 Thermo Scientific 36500520 Sprøjte 75 mm Pakke med 2
10371005 Thermo Scientific 36500490 Sprøjte 80 mm Pakke med 5
10055864 Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprøjter 50 mm Pakke med 5
11772227 Thermo Scientific 365D1171 sprøjte 50 mm Pakke med 5
10351405 Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprøjter 50 mm Pakke med 5
10733287 Thermo 365K3041 sprøjte 50 mm Pakke med 5
10243033 Thermo Scientific 365D1841 Sprøjte 50 mm Pakke med 2
10351245 Thermo Scientific 365D3731 Sprøjte 50 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10219214 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36550040
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 36550040
Nålemåler 23 G
Produkttype Erstatningssprøjtenål
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific 36550040 Sprøjte
Tilslutningstype Aftagelig
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.