Få mere at vide
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til GC-sprøjter
Artikelnummer. 10055864 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprøjter
Thermo 365K3041 sprøjte
Thermo Scientific 36500490 Sprøjte
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprøjter
Thermo Scientific 36500510 Syringe
Thermo Scientific 36500520 Sprøjte
Thermo Scientific 36550040 Sprøjte
Thermo Scientific 365D1171 sprøjte
Thermo Scientific Model 365D1841 sprøjte
Thermo Scientific Model 365D3731 sprøjte
Længde (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10055864
Brand: Thermo Scientific™ 36566485
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
Thermo Scientific™ Erstatningsnåle til sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 36566485
Nålemåler 23 G
Produkttype Erstatningssprøjtenål
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprøjter
Tilslutningstype Aftagelig
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.