Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Agilent Sprøjter
Volumen (metrisk):
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Nålængde er nålens udsatte længde
- Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.24 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Agilent Sprøjter |