Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Agilent Stempel-i-nåle sprøjter
Beskrivelse
- Nålængde er nålens udsatte længde
- Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.22 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Volumen (metrisk) | 1μ L |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålespids stil | Kegle |