Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 5 L μsprøjter
Artikelnummer. 10633903
Nålemåler:
23 G
26 G
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,7 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 5
Fremstillet af rustfrit stål
Artikelnummer. 10633903
Brand: SGE™ 035056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af rustfrit stål
Fremstillet af rustfrit stål.
Fremstillet af rustfrit stål
Spezifikation
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) 8 mm OD Tønde 5 μL Microvolume sprøjter
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt