Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 5 L μsprøjter
Artikelnummer. 10492731
Nålemåler:
23 G
26 G
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,7 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 5
Fremstillet af rustfrit stål
Artikelnummer. 10492731
Brand: SGE™ 036110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af rustfrit stål
Fremstillet af rustfrit stål.
Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) Indre 0,0043 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,018 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.11 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) 8 mm OD Tønde 5 μL Microvolume sprøjter