Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 5 L μsprøjter
Artikelnummer. 10197350
Nålemåler:
23 G
26 G
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,7 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 5
Fremstillet af rustfrit stål
Artikelnummer. 10197350
Brand: SGE™ 035055
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af rustfrit stål
Fremstillet af rustfrit stål.
Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) 8 mm OD Tønde 5 μL Microvolume sprøjter