Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 1 - 2,5 ml sprøjter
Artikelnummer. 15278603
Nålemåler:
23 G
25 g
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Kuppel
LC
Sidehul eller kuppel
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15278603
Brand: SGE™ 039060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rustfrit stål
  • 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
  • 23 gauge
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Længde (engelsk) Nål 4,52 tommer.
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Sprøjte (1 til 2,5 μL)