Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 1 - 2,5 ml sprøjter
Artikelnummer. 15268603
Skift visning
Nålemåler:
23 G
25 g
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Kuppel
LC
Sidehul eller kuppel
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Længde (engelsk) Nål Diameter (engelsk) Ydre unitSize
15268603 23 G Kegle 7 tommer 0,02 tommer. Pakke med 2
12726317 23 G Fasning 4,52 tommer. 0,02 tommer. Pakke med 5
12917616 25 g LC 2'' 0,01 tommer. Pakke med 5
15278603 23 G Kegle 4,52 tommer. 0,02 tommer. Pakke med 5
15208613 23 G Sidehul eller kuppel 2'' 0,02 tommer. Pakke med 2
12706317 23 G Fasning 2,7 tommer 0,02 tommer. Pakke med 5
15298603 23 G Kuppel 2'' 0,02 tommer. Pakke med 2
12716317 23 G Fasning 7 tommer 0,02 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15268603 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 039038
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål
  • 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
  • 23 gauge
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Længde (engelsk) Nål 7 tommer
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Sprøjte (1 til 2,5 μL)