Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Product Code. 15208613
Change view
Click to view available options
Needle Gauge:
23 G
25 G
Needle Point Style:
Bevel
Cone
Dome
LC
Side Hole or Dome
Length (English) Needle:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Diameter (English) Outer:
0.01 in.
0.02 in.
Unit Size:
Each
Pack of 2
Pack of 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Needle Gauge Needle Point Style Length (English) Needle Diameter (English) Outer Conditionnement
15208613 23 G Side Hole or Dome 2 in. 0.02 in. Pack of 2
15268603 23 G Cone 7 in. 0.02 in. Pack of 2
12726317 23 G Bevel 4.52 in. 0.02 in. Pack of 5
12917616 25 G LC 2 in. 0.01 in. Pack of 5
15278603 23 G Cone 4.52 in. 0.02 in. Pack of 5
12706317 23 G Bevel 2.7 in. 0.02 in. Pack of 5
15298603 23 G Dome 2 in. 0.02 in. Pack of 2
12716317 23 G Bevel 7 in. 0.02 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15208613 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 039120
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stainless steel
  • 0.63mm OD, 0.32mm ID
  • 23 gauge
Spécification
Material Stainless Steel
Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Inner 0.012 in.
Diameter (English) Outer 0.02 in.
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Diameter (Metric) Outer 0.5 mm
Length (English) Needle 2 in.
Product Type Replacement Needle
Needle Point Style Side Hole or Dome
For Use With (Equipment) Syringe (1 to 2.5μL)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.