Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 1 - 2,5 ml sprøjter
Artikelnummer. 15208613
Skift visning
Nålemåler:
23 G
25 g
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Kuppel
LC
Sidehul eller kuppel
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Længde (engelsk) Nål Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
15208613 23 G Sidehul eller kuppel 2'' 0,02 tommer. Pakke med 2
15268603 23 G Kegle 7 tommer 0,02 tommer. Pakke med 2
12726317 23 G Fasning 4,52 tommer. 0,02 tommer. Pakke med 5
12917616 25 g LC 2'' 0,01 tommer. Pakke med 5
15278603 23 G Kegle 4,52 tommer. 0,02 tommer. Pakke med 5
12706317 23 G Fasning 2,7 tommer 0,02 tommer. Pakke med 5
15298603 23 G Kuppel 2'' 0,02 tommer. Pakke med 2
12716317 23 G Fasning 7 tommer 0,02 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15208613 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 039120
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål
  • 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
  • 23 gauge
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Sidehul eller kuppel
Til brug med (udstyr) Sprøjte (1 til 2,5 μL)