Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 1 - 2,5 ml sprøjter
Description
- 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
- 23 gauge
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 25 g |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,007 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.25 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | LC |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte (1 til 2,5 μL) |